Få mere at vide
1-(5-O-Benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mikromol™
Beskrivelse
1-(5-O-Benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-O-benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 122567-97-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(5-O-benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 5'-benzoate, 5'-O-Benzoyl-2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, Stavudine Imp. I (EP), Stavudine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-11-9-19(17(22)18-15(11)20)14-8-7-13(24-14)10-23-16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13-14H,10H2,1H3,(H,18,20,22)/t13-,14+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)C=C2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | [(2S,5R)-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]methyl benzoate |
| Vis mere |