missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin), Mikromol™
Beskrivelse
1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin) |
| CAS | 58151-87-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N4 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Ribavirin Imp. F (EP), 5'-O-Acetylribavirin, Ribavirin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)10(20-5)14-3-12-9(13-14)8(11)18/h3,5-7,10,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,18)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?