Få mere at vide
1,5-nafthyridin, 97+%
Artikelnummer. 15401719
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401719 250 mg 250mg
15481709 1 g 1g
15491709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64484.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 254-79-5 | C8H6N2 | 130,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254-79-5
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00039727
InChI nøgle VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
PubChem CID 136070
ChEBI CHEBI:36625
IUPAC navn 1,5-naphthyridin
SMIL C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Naphthyridine
Smeltepunkt 69°C to 75°C
Farve Hvid
Tæthed 1.25 g/mL
Mængde 250 mg
Beilstein 109350
Formel vægt 130.15
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof