Beskrivelse
- ViewPoint™ Termokromisk
- Temperatursignalering i realtid
- Reversibel overgang fra klar til lyseblå ved 4 °C med fuld mørkeblå overgang ved 0 °C
- 1,5 ml
- Med flade, let åbne, fastgjorte snaphætter; sideinddelinger og frostet skriveflade
- Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Sperm Motility Assay (SMA ) Museembryoassay (MEA) valideret sikkert til cellekultur
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Ultrahøj centrifugering til 40.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Klar til blå (farveændring ved 0 °C til 4 °C) |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 100,- / genlukkelig pose/5 poser / Pk./2 Pk. / sag |
| Temperaturområde (metrisk) | Kan fryses til -80 °C |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP , RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen), Sperm Motility Assay (SMA ) Museembryoassay (MEA) valideret sikkert til cellekultur |
| Vis mere |