Få mere at vide
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 17537886 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kasket stil:
Ekstra stor snap
Snap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17537886
Brand: Labcon™ 30163450009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør inkluderer flade, let-åbnede fastgjorte trykhætter, sideinddelinger og en matteret skriveoverflade.
  • Ultrahøj centrifugering til 40.000 x G
  • Hvis steril, valideret Sterilisation (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Pakket i genlukkelige poser
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Snap
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase, Endotoxin-fri
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperSpin
Uddannet Ja
Længde (engelsk) 1,6 tommer.
Maks. RCF 40,000 RCF
Gradueringer 0,1, 0,5, 1 og 1,5 ml
Diameter (metrisk) 12.2 mm
Længde (metrisk) 40.64 mm