Få mere at vide
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16674002 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kasket stil:
Ekstra stor snap
Snap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16674002
Brand: Labcon™ 30168740009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør inkluderer flade, let-åbnede fastgjorte trykhætter, sideinddelinger og en matteret skriveoverflade.
  • Ultrahøj centrifugering til 40.000 x G
  • Hvis steril, valideret Sterilisation (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Pakket i genlukkelige poser
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Snap
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Rød
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperSpin
Uddannet Ja
Maks. RCF 40,000 RCF