Få mere at vide
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kasket stil:
Ekstra stor snap
Snap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Ultrahøj centrifugering til 40.000 x G
- Hvis steril, valideret Sterilisation (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Pakket i genlukkelige poser
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Emballage | 500 Poser/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri |
| Vis mere |