Få mere at vide
BRAND™ 1,5 mL mikrocentrifugerør med låg
Artikelnummer. p-7226496 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Ravgul
Lukketype:
Flad snaphætte
Påsat hætte
Volumen (metrisk):
1.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 30058499
Brand: BRAND™ 780420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til de fleste gængse rotorer, og tåler 20.000 xg
  • Fremstillet af ny polypropylen
  • Ensartet vægtykkelse for ensartet ydeevne
  • Tæt, lækagefri tætning, der åbner nemt, selv med handsker
  • En række farver for nem prøveidentifikation
  • MTS15 er steril, RNAse-, DNase- og DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNA, RNase, Dnase, Pyrogen Free
Lukningsfarve Clear
Lukningsmateriale Polypropylene
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Centrifugering eller opbevaring ved stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Højde (metrisk) 41 mm
nr. pr. pakke 500/Cs
Emballage Taske
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Lukketype Påsat hætte
Højde (engelsk) 1,6 tommer.
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g
Gradueringer 0.1 mL
Diameter (metrisk) 11 mm
Form Cylindrical
Produkttype Microcentrifuge Tube