Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med tilsluttede dæksler
Artikelnummer. 30058499 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Ravgul
Lukketype:
Ikke inkluderet
Vedhæftet snap-kapsel
Volumen (metrisk):
1,5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Volumen (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
30058499 Klar Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
17493033 Gul Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
17403043 Blå Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
30058500 Grøn Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
17413043 Orange Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
30058501 Ravgul Vedhæftet snap-kapsel 1,5 ml Ikke steril -
11678439 Klar Ikke inkluderet 1,5 ml Ikke steril Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30058499 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.69 DKK
    349.26 DKK / Pakke med 500
    Spare 51.43 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Passer til de fleste almindelige mikrocentrifugerotorer for problemfri integration i dit laboratoriearbejdsflow.
BRAND™ engangs-mikrorør er designet til at opfylde de strenge krav til PCR-opsætninger, prøveopbevaring og andre anvendelser, der kræver høj renhed. Fremstillet af højkvalitets virgin polypropylen leverer disse mikrorør enestående ydeevne med funktioner, der forbedrer brugervenlighed, pålidelighed og prøveintegritet. Nøglefunktioner inkluderer:
  • BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certificeret fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere, hvilket sikrer det højeste niveau af renhed til følsomme applikationer.
  • Lågmuligheder:
    • Snap-On Låg: Let at åbne, tæt forseglede låg, der kan betjenes med én hånd.
    • Låglukninger: Forbedret beskyttelse mod utilsigtet åbning, ideel til opvarmning af prøver.
  • Tilgængelige størrelser: Tilbydes i 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml kapaciteter.
  • Sterile og ikke-sterile muligheder: Vælg mellem sterile eller ikke-sterile versioner baseret på dine arbejdsgangskrav.
  • Autoklaverbar: Kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) i overensstemmelse med DIN EN 285.
  • Graduate design: Letlæselige gradueringsmærker for nøjagtig volumenskønning.
  • Farvevalg: Tilgængelig i flere farver for forenklet prøveidentifikation.
  • Høj ydeevne: Ensartet vægtykkelse og meget gennemsigtigt materiale sikrer ensartede, gentagelige resultater.
  • Bekvemt design: Tilspidset base for optimal blanding og sample-genvinding. Tæt, lækagefri forsegling åbner let, selv med handsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNA, RNase, DNASE, Pyrogenfri
Lukningsfarve Klar
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Centrifugering eller opbevaring ved stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Højde (metrisk) 41 mm
nr. pr. pakke 500/Cs
Emballage Taske
Volumen (metrisk) 1,5 ml
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Lukketype Vedhæftet snap-kapsel
Højde (engelsk) 1,6 tommer.
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g
Gradueringer 0.1 mL
Diameter (metrisk) 11 mm
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør