Få mere at vide
1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-3-7(9)8-5-4-6(2)10-8/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 138.0681 |