Få mere at vide
1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-3-9-7(4-8-5)6(2)10/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 136.0637 |