missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 58115-18-7 |
| Molekylær formel | C37H32O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H32O5/c1-39-36-23-33(34(38)22-19-28-17-20-32(21-18-28)40-25-29-11-5-2-6-12-29)35(41-26-30-13-7-3-8-14-30)24-37(36)42-27-31-15-9-4-10-16-31/h2-24H,25-27H2,1H3/b22-19+ |
| SMIL | COc1cc(C(=O)\C=C\c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c(OCc4ccccc4)cc1OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (E)-1-[5-methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.65 |
| Formel vægt | 556.225 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?