Få mere at vide
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-4-tert-butyloxycarbonyl-2-methylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-4-tert-butyloxycarbonyl-2-methylpiperazine |
| CAS | 1796933-25-9 |
| Molekylær formel | C19H25N3O4S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O4S/c1-14-13-21(18(23)26-19(2,3)4)10-11-22(14)27(24,25)17-7-5-6-15-12-20-9-8-16(15)17/h5-9,12,14H,10-11,13H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCN1S(=O)(C2=CC=CC3=C2C=CN=C3)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(isoquinolin-5-ylsulfonyl)-3-methylpiperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.48 |
| Formel vægt | 391.16 |