missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine dihydrochloride |
| CAS | 141543-65-9 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O2 S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.ClH/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14;/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC navn | 5-(3-methylpiperazin-1-yl)sulfonylisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.83 |
| Formel vægt | 327.0808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?