Få mere at vide
1-(5-isoquinolinsulfonyl)-2-methylpiperazin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30402602
Skift visning
Mængde:
5 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402602 5 mg
30390049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8850005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108930-17-2
Molekylær formel C14 H17 N3 O2 S . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 364.29
IUPAC navn 5-(2-methylpiperazin-1-yl)sulfonylisoquinolin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Formel vægt 363.0575