Få mere at vide
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 363.0575 |