Få mere at vide
1,5-Isoquinolinediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Isoquinolinediol |
| CAS | 5154-02-9 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-isoquinolinone, 1,5-Dihydroxyisoquinoline, NSC 65585 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMIL | Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2H-isoquinolin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |