missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Isoquinolinediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Isoquinolinediol |
| CAS | 5154-02-9 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-isoquinolinone, 1,5-Dihydroxyisoquinoline, NSC 65585 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMIL | Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2H-isoquinolin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?