Få mere at vide
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4 -diazepine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4 -diazepine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H |
| Formel vægt | 451.9822 |