Få mere at vide
1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 275.1158 |