Få mere at vide
1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Artikelnummer. 11393467
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393467 2 g 2g
11303477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018720.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-16-0 | C6H6 | 78.114 g/mol
1,5-hexadiyn anvendes til fremstilling af bisdehydro[12]annulen og biphenylen. Det bruges også som et vigtigt udgangsmateriale ved fremstillingen af (5Z,9Z)-5,9-hexadecadiensyre. Yderligere er det involveret i fremstillingen af lineære organotinpolymerer ved reaktion med organotindihydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-16-0
Molekylær formel C6H6
Molekylvægt (g/mol) 78.114
MDL nummer MFCD00014924
InChI nøgle YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
PubChem CID 69402
ChEBI CHEBI:37821
IUPAC navn hexa-1,5-diyn
SMIL C#CCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Hexadiyne
Tæthed 0.805 g/mL
Flammepunkt -2°C (29°F)
Mængde 2 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 78.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% in pentane
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane, 1,5-Hexadiyne