Få mere at vide
1,5-hexadien, 98%
Artikelnummer. 11470234
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470234 25 g 25g
11480234 100 g 100g
11490234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13650.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82,146 g/mol
1,5-hexadien bruges til at studere den Pd(II)-katalyserede cycloisomerisering af funktionaliserede 1,5-hexadiener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-hexadien bruges til at studere den Pd(II)-katalyserede cycloisomerisering af
funktionaliserede 1,5-hexadiener.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,17g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-42-7
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00008666
InChI nøgle PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
PubChem CID 11598
IUPAC navn hexa-1,5-dien
SMIL C=CCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Hexadiene
Smeltepunkt -141°C
Tæthed 0.692
Kogepunkt 58°C to 60°C
Flammepunkt −27°C (−16°F)
Lugt Turpentine-like
Brydningsindeks 1.404
Mængde 25 g
FN nummer UN2458
Beilstein 1731106
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.17g/L).
Formel vægt 82.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Hexadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene