missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Hexadien-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Hexadien-3-ol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2 |
| Formel vægt | 98.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?