missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30406517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4985055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid
CAS 1535166-43-8
Molekylær formel C13 H15 F N2 O2
Mængde 5 mg
Synonym 5-fluoro AB-PINACA 3-carboxyindazole metabolite
InChI formel InChI=1S/C13H15FN2O2/c14-8-4-1-5-9-16-11-7-3-2-6-10(11)12(15-16)13(17)18/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2,(H,17,18)
SMIL OC(=O)c1nn(CCCCCF)c2ccccc12
IUPAC navn 1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 250.27
Formel vægt 250.1118
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.