Få mere at vide
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone |
| CAS | 797054-15-0 |
| Molekylær formel | C26H20FO2P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-(triphenyl-lambda5-phosphoranylidene)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20FO2P/c27-20-16-17-25(28)24(18-20)26(29)19-30(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-19,28H |
| SMIL | Oc1ccc(F)cc1C(=O)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.41 |
| Formel vægt | 414.1185 |