Få mere at vide
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine |
| CAS | 928830-73-3 |
| Molekylær formel | C11 H13 F N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FN4O4/c1-13-2-4-14(5-3-13)10-6-8(12)9(15(17)18)7-11(10)16(19)20/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CC1)c2cc(F)c(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.2437 |
| Formel vægt | 284.0921 |