Få mere at vide
1-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-N-methylmethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-N-methylmethanamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O/c1-3-6-8-5(4-7-2)9-10-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 141.09 |