Få mere at vide
1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2/c1-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18(17-13)15-10-6-3-7-11-15/h2-12H,1H3 |
| Formel vægt | 234.1157 |