Få mere at vide
1,5-Dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one |
| CAS | 94691-90-4 |
| Molekylær formel | C9H12O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c10-8-4-7-11-9(12-8)5-2-1-3-6-9/h4,7H,1-3,5-6H2 |
| SMIL | O=C1OC2(CCCCC2)OC=C1 |
| IUPAC navn | 1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0786 |