Få mere at vide
1,5-Dinitronaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30384245
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30384245 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6802152.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dinitronaphthalene
CAS 605-71-0
Molekylær formel C10 H6 N2 O4
Mængde 2.5 g
Synonym 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593
InChI formel InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,5-dinitronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 218.17
Formel vægt 218.0328