Få mere at vide
1,5-Dinitronaphthalen, 97+%
Artikelnummer. 11459060
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459060 100 g 100g
11449060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13869.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 605-71-0 | C10H6N2O4 | 218,168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-71-0
Molekylær formel C10H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 218.168
MDL nummer MFCD00003916
InChI nøgle ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,5-dinitro, naphthalene, dinitro, unii-ui2s14iw4t, ccris 6028, ui2s14iw4t, napththalene, 1,5-dinitro, 1,5 or 1,8-dinitronaphthalene, acmc-1bixi, 1,5-dinitro naphthalene, 1,5-dinitro-naphthalene
PubChem CID 11803
ChEBI CHEBI:50640
IUPAC navn 1,5-dinitronaphthalen
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dinitronaphthalene
Smeltepunkt 214 °C til 218 °C
Tæthed 1.586
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 527184
Formel vægt 218.17
Procent renhed ≥97%