missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,5-Dinitroanthraquinone, TRC

Artikelnummer. 30377280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377280 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4739305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-Dinitroanthraquinone
CAS 82-35-9
Molekylær formel C14 H6 N2 O6
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)8-4-2-6-10(12(8)13)16(21)22/h1-6H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3c(cccc3[N+](=O)[O-])C(=O)c12
IUPAC navn 1,5-dinitroanthracene-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 298.21
Formel vægt 298.0226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.