Få mere at vide
1,5-dimethylnaphthalen, 99%
Artikelnummer. 11494210
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494210 500 mg 500mg
11484210 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16819.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571-61-9
Molekylær formel C12H12
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD00004038
InChI nøgle SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11306
ChEBI CHEBI:48608
IUPAC navn 1,5-dimethylnaphthalen
SMIL CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dimethylnaphthalene
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Kogepunkt 265 °C til 266 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 mg
Beilstein 2039843
Formel vægt 156.23
Procent renhed 99%