Få mere at vide
1,5-Dimethylhexylamine, TRC
Artikelnummer. 30137890
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137890 10 g
17921295 1 g
17924535 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47319510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-82-8
Molekylær formel C8 H19 N
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Synonym 2-Heptanamine, 6-methyl-, Hexylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2-heptanamine, (±)-1,5-Dimethylhexylamine, (±)-2-Amino-6-methylheptane, (±)-6-Methyl-2-heptanamine, 1,5-Dimethylhexanamine, 1,5-Dimethylhexylamine, 2-Amino-6-methylheptane, 2-Isooctylamine, 2-Methyl-6-aminoheptane, 6-Amino-2-methylheptane, 6-Methyl-2-heptylamine, Amidrine, Isoctaminum, Octodrin, Octodrine, SKF 51, Vaporpac, dl-2-Amino-6-methylheptane, dl-2-Isooctylamine, α,ε-Dimethylhexylamine
IUPAC navn 6-methylheptan-2-amine
SMIL CC(C)CCCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dimethylhexylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Formel vægt 129.1517
Procent renhed >95%