Få mere at vide
1,5-dimethylpentendiaat, TRC
Artikelnummer. 30376531
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376531 1 g
1 options
Artikelnummer. 30376531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD9991201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric acid dimethyl ester
CAS 1119-40-0
Molekylær formel C7 H12 O4
Mængde 1 g
Synonym Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, Glutaric acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Pentanedioic acid, dimethyl ester (9CI), 1,5-Dimethyl pentanedioate, DBE 5, Dimethyl 1,3-propanedicarboxylate, Dimethyl glutarate, Dimethyl pentanedioate, Methyl glutarate, NSC 58578, Glutaric acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCCC(=O)OC
IUPAC navn dimethylpentanedioat
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0736