Få mere at vide
(1,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099561
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10099561 250 mg 250mg
10691883 1 g 1g
10357494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099561 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01447CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 118799-24-9
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.187
InChI nøgle KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 737232
IUPAC navn (1,5-dimethylpyrrol-2-yl)methanamin
SMIL CC1=CC=C(N1C)CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Analyseprocentområde 90%
Mængde 250 mg
Formel vægt 124.19
Procent renhed 90%