Få mere at vide
1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364322
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10364322 1 g 1g
10442064 10 g 10g
10178264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364322 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12601DA
Kemiske identifikatorer
CAS 5744-59-2
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00085040
InChI nøgle PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
SMIL CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
IUPAC navn 1,5-dimethylpyrazol-3-carboxylsyre
Formel vægt 140.14
Procent renhed 95%