Få mere at vide
1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10405502
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10405502 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10405502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12602DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS 49783-84-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H7ClN2O
MDL nummer MFCD03407950
Mængde 1 g
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci
InChI nøgle BADBQYAILRGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1N=C(C=C1C)C(Cl)=O
IUPAC navn 1,5-dimethylpyrazol-3-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 158.59
PubChem CID 2776364
Formel vægt 158.59
Procent renhed 97%