Få mere at vide
(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190912
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10190912 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10652243 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190912 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12609CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 153912-60-8
Molekylær formel C6H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 126.159
MDL nummer MFCD03659702
InChI nøgle XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
IUPAC navn (1,5-dimethylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CC1=CC(=NN1C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 126.16
Procent renhed 97%