missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,5-Diisocyanatonaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30041152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30041152 250 mg -
30040365 500 mg -
30012600 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD679083250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3173-72-6
Molekylær formel C12H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 210.19
Synonym 1,5-Diisocyanatonaphthalene (ACI), 1,5-Naphthalenediol, diisocyanate (5CI), Isocyanic acid, 1,5-naphthylene ester (6CI, 8CI), 1,5-Naphthalene diisocyanate, 1,5-Naphthyl diisocyanate, 1,5-Naphthylene diisocyanate, 1,5-NDI, Naphthalene-1,5-diyl diisocyanate, NDI, NSC 240728
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2N=C=O)C(=C1)N=C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-Diisocyanatonaphthalene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6N2O2/c15-7-13-11-5-1-3-9-10(11)4-2-6-12(9)14-8-16/h1-6H
Formel vægt 210.0429
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.