Få mere at vide
1,5-Diiodopentan, 97%, stikk. med kobber
Beskrivelse
1,5-Diiodpentan anvendes som tværbindingsreagens. Det bruges til fremstilling af (iodalkylaminocarben)wolframkomplekser. Det bruges også som alkylering til dannelse af usubstitueret cyclohexan. Det er involveret i fremstillingen af poly(1-vinylimidazol-co-ethylenglycol-methyletheracrylat-elektrolytter og anvendes til quasi-solid state farvestofsensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,5-diiodpentan anvendes som tværbindingsreagens. Det bruges til fremstilling af (iodalkylaminocarben)wolframkomplekser. Det bruges også som alkylering til dannelse af usubstitueret cyclohexan. Det er involveret i fremstillingen af poly(1-vinylimidazol-co-ethylenglycol-methyletheracrylat-elektrolytter og anvendes til quasi-solid state farvestofsensibiliserede solceller.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diiodopentane |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Tæthed | 2.176 |
| Kogepunkt | 128 °C til 130 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.6012 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1697281 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.