Få mere at vide
1,5-Diiodopentane, 97%, stab. with copper
Artikelnummer. 11453537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453537 25 g 25g
11463537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17298.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-77-3 | C5H10I2 | 323.944 g/mol
1,5-Diiodpentan anvendes som tværbindingsreagens. Det bruges til fremstilling af (iodalkylaminocarben)wolframkomplekser. Det bruges også som alkylering til dannelse af usubstitueret cyclohexan. Det er involveret i fremstillingen af poly(1-vinylimidazol-co-ethylenglycol-methyletheracrylat-elektrolytter og anvendes til quasi-solid state farvestofsensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-diiodpentan anvendes som tværbindingsreagens. Det bruges til fremstilling af (iodalkylaminocarben)wolframkomplekser. Det bruges også som alkylering til dannelse af usubstitueret cyclohexan. Det er involveret i fremstillingen af poly(1-vinylimidazol-co-ethylenglycol-methyletheracrylat-elektrolytter og anvendes til quasi-solid state farvestofsensibiliserede solceller.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-77-3
Molekylær formel C5H10I2
Molekylvægt (g/mol) 323.944
MDL nummer MFCD00001101
InChI nøgle IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12354
IUPAC navn 1,5-diiodpentan
SMIL C(CCI)CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diiodopentane
Navn note stabilized with copper
Tæthed 2.176
Kogepunkt 128°C to 130°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6012
Mængde 25 g
Beilstein 1697281
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 323.94
Procent renhed 97%