Få mere at vide
1,5-Diiodo-3-oxopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diiodo-3-oxopentane |
| CAS | 34270-90-1 |
| Molekylær formel | C4 H8 I2 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2 |
| SMIL | ICCOCCI |
| IUPAC navn | 1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.91 |
| Formel vægt | 325.8665 |