missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,5-Diiodo-3-oxopentane, TRC

Artikelnummer. 30378746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378746 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4551101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-Diiodo-3-oxopentane
CAS 34270-90-1
Molekylær formel C4 H8 I2 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMIL ICCOCCI
IUPAC navn 1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 325.91
Formel vægt 325.8665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.