Få mere at vide
1,5-Dihydroxynaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30011234
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30011234 50 g
1 options
Artikelnummer. 30011234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45349050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dihydroxynaphthalene
CAS 83-56-7
Molekylær formel C10 H8 O2
Mængde 50 g
Synonym 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
SMIL Oc1cccc2c(O)cccc12
IUPAC navn naftalen-1,5-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.169
Formel vægt 160.0524