Få mere at vide
1,5-Dihydroxynaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11361637
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361637 1000 g 1kg
11351637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04599.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
1,5-Dihydroxynaphthalen er et mellemprodukt af syntetiske bejdsende azofarvestoffer. Det er et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestofområder og fotografiindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Dihydroxynaphthalen er et mellemprodukt af syntetiske bejdsende azofarvestoffer. Det er et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestofområder og fotografiindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-56-7
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00003980
InChI nøgle BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC navn naphthalen-1,5-diol
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt ∽260 °C (dekomponering)
Flammepunkt 252 °C (486 °F)
Mængde 1000 g
Beilstein 2044951
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%