Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dihydroxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 259,0 °C til 261,0 °C |
| Flammepunkt | 252 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C10H6(OH)2 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 06,98 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,6 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,5-Dihydroxynaphthalene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.