Få mere at vide
1,5-dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229616 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229616 100 g 100g
15239616 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229616 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115001000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-56-7
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
InChI nøgle BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC navn naphthalen-1,5-diol
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 259.0°C to 261.0°C
Flammepunkt 252°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C10H6(OH)2
Mængde 100 g
Beilstein 06,98
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.