Få mere at vide
1,5-dichloropentan, TRC
Product Code. 30376646
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Product Code. Mængde
30376646 25 g
1 options
Product Code. 30376646 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43496525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Molekylær formel C5 H10 Cl2
Mængde 25 g
Synonym NSC 6210, Pentamethylene Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMIL ClCCCCCCl
IUPAC navn 1,5-dichloropentan
Molekylvægt (g/mol) 141.039
Formel vægt 140.016