Få mere at vide
1,5-dichloropentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dichloropentane |
| CAS | 628-76-2 |
| Molekylær formel | C5 H10 Cl2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | NSC 6210, Pentamethylene Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| SMIL | ClCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1,5-dichloropentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.039 |
| Formel vægt | 140.016 |